Läs mer
Butyrisk anhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyric Anhydride |
| CAS | 106-31-0 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | Butyric Anhydride, Butanoic Anhydride, Butanoyl Anhydride, Butyric Acid Anhydride, Butyryl Oxide, n-Butyric Acid Anhydride, n-Butyric Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(=O)OC(=O)CCC |
| IUPAC-namn | Butanoylbutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0943 |