Läs mer
Butyric-d7 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanoic-d7 Acid |
| CAS | 73607-83-7 |
| Molekylformel | C4 D7 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butyric-d7 Acid, Butanoic-d7 acid (9 CI), Butanoic acid D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.15 |
| Formel vikt | 95.0964 g/mol |
| Visa mer |