Läs mer
Butyroin, 97 %
Produktkod. 15618695 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15618695 5 g 5g
15628695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15618695 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460760050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 496-77-5 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-77-5
Molekylformel C8H16O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
MDL-nummer MFCD00021928
InChI-nyckel BVEYJWQCMOVMAR-UHFFFAOYNA-N
Synonym butyroin, 5-hydroxy-4-octanone, 4-octanone, 5-hydroxy, 5-octanol-4-one, octan-4-ol-5-one, fema no. 2587, 5-hydroxy-octan-4-one, acmc-1aijr, ksc236m9n, +/--5-hydroxy-4-octanone
PubChem CID 219794
IUPAC-namn 5-hydroxioktan-4-on
LEDER CCCC(O)C(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyroin
Kokpunkt 80.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 71°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.