Läs mer
Butyrolactone 3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyrolactone 3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1 |
| Formel vikt | 184.0736 |