Läs mer
Butyronitril, 99 %
Produktkod. 11387925
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387925 1000 mL 1 L
11377925 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11387925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02999.AU
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69,107 g/mol
Butyronitril fungerar som en mellanprodukt i den kemiska och läkemedelsindustrin. Det är också involverat i framställningen av n-butylamin, butanamid och smörsyra. Det fungerar som en föregångare till fjäderfäläkemedlet amprolium. Vidare reagerar den med fosforkloridsyradietylester för att framställa (1-cyano-propyl)-fosfonsyradietylester. Den används också för att studera effekten av stereokemiska faktorer på intervalensladdningsöverföring. Utöver detta används det i elektrolytsammansättningar i färgsensibiliserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Butyronitril fungerar som en mellanprodukt i den kemiska och farmaceutiska industrin. Det är också involverat i framställningen av n-butylamin, butanamid och smörsyra. Det fungerar som en föregångare till fjäderfäläkemedlet amprolium. Vidare reagerar den med fosforkloridsyradietylester för att framställa (1-cyano-propyl)-fosfonsyradietylester. Den används också för att studera effekten av stereokemiska faktorer på intervalensladdningsöverföring. Utöver detta används det i elektrolytsammansättningar i färgsensibiliserade solceller.
Löslighet
Blandbar med bensen, alkohol, eter och dimetylformamid. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-74-0
Molekylformel C4H7N
Molekylvikt (g/mol) 69.107
MDL-nummer MFCD00001968
InChI-nyckel KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
IUPAC-namn butanenitril
LEDER CCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyronitrile
Smältpunkt -112 °C
Densitet 0.792
Kokpunkt 115 °C till 117 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Linjär formel CH3CH2CH2C≡N
Brytningsindex 1.384
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2411
Beilstein 1361452
Merck Index 14,1597
Löslighetsinformation Blandbar med bensen, alkohol, eter och dimetylformamid. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 69.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.