Läs mer
Butyronitrile-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyronitrile-D7 |
| CAS | 352431-11-9 |
| Molekylformel | C4 D7 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Butanenitrile-d7 (9 CI), Butyronitrile-d7, Butyronitrile-D7, 1-Cyanopropane-1,1,2,2,3,3,3-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C#N |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.1482 |
| Formel vikt | 76.1018 g/mol |
| Visa mer |