Läs mer
Butyronitrile Diethyl Malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyronitrile Diethyl Malonate |
| CAS | 63972-18-9 |
| Molekylformel | C11 H17 N O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4/c1-3-15-10(13)9(7-5-6-8-12)11(14)16-4-2/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(CCCC#N)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-(3-cyanopropyl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vikt | 227.1158 |