Läs mer
Butyrofenon, 99 %
Produktkod. 11408760
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408760 25 g 25g
11453764 50 g 50g
11463764 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11345.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148,205 g/mol
Butyrofenon används som mellanprodukter av flytande kristaller
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Butyrofenon används som mellanprodukter av
flytande kristaller
. Löslighet
Anmärkningar
Skydda från ljus. Förvaras under inert atmosfär.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-40-9
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.205
MDL-nummer MFCD00009397
InChI-nyckel FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC-namn 1-fenylbutan-1-on
LEDER CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyrophenone
Smältpunkt 11°C to 13°C
Densitet 1.021
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.5195
Kvantitet 25 g
Beilstein 508305
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 148.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.