Läs mer
Butyrophenon, Mikromol™
Produktkod. 17973196
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17973196 100 mg
1 options
Produktkod. 17973196 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0877.130100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Butyrophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Analyt- eller komponentnamn n-Butyrophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Butyrophenone, 1-Phenylbutan-1-one, n-Butyrophenone
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
LEDER CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-fenylbutan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 148,0888 g/mol