Läs mer
Butyrophenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 495-40-9 |
| Smältpunkt | 11°C to 13°C |
| Densitet | 0.988 g/cm3 |
| Kokpunkt | 220°C to 222°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009397 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Butyrophenone, Butyrophenone |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Kvalitet | Research |