Läs mer
Butyrofenon, TRC
Produktkod. 30345167
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30345167 5 g
1 options
Produktkod. 30345167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8025055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Molekylformel C10 H12 O
Kvantitet 5 g
Synonym Butyrophenone (6CI,8CI), 1-Phenyl-1-butanone, 1-Benzoylpropane, Butanophenone, NSC 8463, Phenyl n-propyl ketone, Phenyl propyl ketone, Propyl phenyl ketone, n-Butyrophenone, n-Propyl phenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
LEDER CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-fenylbutan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Formel vikt 148.0888