missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyryl-2,2-d2 Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanoyl Chloride-2,2-D2 |
| CAS | 90587-10-3 |
| Molekylformel | C4 D2 H5 Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butyryl-2,2-d2 chloride (7 CI), Butanoyl-2,2-d2 chloride, 2,2-Dideuteriobutanoyl chloride, Butyryl-α,α-d2 Chloride, Butanoyl Chloride-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CC)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriobutanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.5631 |
| Formel vikt | 108.0311 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?