Läs mer
Butyrylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418207
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418207 250 g 250g
11374569 50 g 50g
11408207 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11418207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17575.30
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Butyrylklorid används som en mellanprodukt för syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser bensoylperoxid, t-butylperbensoat och bensofenon. Det används också som acyleringsreagens. Vidare används det vid framställning av peroxider såsom bensoylperoxid, bensofenon och t-butylperbensoat. Utöver detta är det involverat i framställningen av kromoner och antiproliferativa medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Butyrylklorid används som en mellanprodukt för syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser bensoylperoxid, t-butylperbensoat och bensofenon. Det används också som acyleringsreagens. Vidare används det vid framställning av peroxider såsom bensoylperoxid, bensofenon och t-butylperbensoat. Utöver detta är det involverat i framställningen av kromoner och antiproliferativa medel.
Löslighet Blandbar med
eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, alkoholer, starka baser och starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-75-3
Molekylformel C4H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 106.55
MDL-nummer MFCD00000752
InChI-nyckel DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
PubChem CID 8855
IUPAC-namn butanoylklorid
LEDER CCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyryl chloride
Smältpunkt -89°C
Densitet 1.026
Kokpunkt 101°C to 102°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2353
Beilstein 605395
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1598
Löslighetsinformation Miscible with ether.
Formel vikt 106.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.