Läs mer
Butyrylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10701744 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10701744 50 mL Glasflaska 50ml
10153720 250 mL Glasflaska 250ml
10245290 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701744 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 149210500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-75-3
Molekylformel C4H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 106.55
MDL-nummer MFCD00000752
InChI-nyckel DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
PubChem CID 8855
IUPAC-namn butanoylklorid
LEDER CCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyryl chloride
Smältpunkt -89.0°C
Färg Gult
Densitet 1.0180g/mL, 1.018
Kokpunkt 102.0°C
Flampunkt 18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2COCl
Brytningsindex 1.4112 to 1.4132
Kvantitet 50 mL
Beilstein 02, 274
Merck Index 15, 1602
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with ether,decomposes in alcohol
Formel vikt 106.55
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.