Läs mer
Butyryl Chloride, TRC
Produktkod. 30330518
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330518 5 g
1 options
Produktkod. 30330518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8105105G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyryl Chloride
CAS 141-75-3
Molekylformel C4H7ClO
Kvantitet 5 g
Synonym Butyryl Chloride, Butanoic Acid Chloride, Butyric Acid Chloride, Butyric Chloride, Butyroyl Chloride, n-Butanoyl Chloride, n-Butyroyl Chloride, n-Butyryl Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
LEDER CCCC(=O)Cl
IUPAC-namn butanoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 106.55
Formel vikt 106.0185