Läs mer
Abnova™ Butyryl Cholinesterase (Horse)
Produktkod. 16151760
Change view
Kvantitet:
500 Units
Produktkod. Kvantitet
16151760 500 Units
1 options
Produktkod. 16151760 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer P5213.500Units
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Used for Enzyme
#REF!
Specifikationer
För användning med (applikation) Enzyme Activity
Molekylvikt (g/mol) 440kDa
Namn Butyryl Cholinesterase(Horse)
Beredningsmetod Native protein purified from Horse Serum
Kvantitet 500 Units
Förvaringskrav Store at 4°C.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn BUTYRYL
Analyser Butyryl Cholinesterase Assay
Biologisk aktivitet ≥4 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes 1 ≥ mole of acetylchoine per minute at 25°C, pH 7.4.
Art Horse
Protein Tag None
Uttryckssystem Native protein purified from Horse Serum
Form Lyophilized