Läs mer
Butyrylcarnitine, MedChemExpress
Beskrivning
Butyrylcarnitine is a metabolite in plasma, acts as a biomarker to improve the diagnosis and prognosis of heart failure, and is indicative of anomalous lipid and energy metabolism.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyrylcarnitine |
| CAS | 25576-40-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H21NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (432.36 mM) |
| LEDER | CCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vikt | 231.29 |
| Visa mer |