Läs mer
BV6, MedChemExpress
Produktkod. 16483167
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16483167 50 mg 50mg
16449677 5 mg -
16447146 100 mg 100mg
16407148 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483167 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16701
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
BV6 is an antagonist of cIAP1 and XIAP, members of the inhibitors of apoptosis (IAP) family.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BV6
CAS 1001600-56-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C70H96N10O8
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 58 mg/mL (48.11 mM)
LEDER O=C(NCCCCCCNC([C@@H](NC([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](NC([C@H](CCC5)N5C([C@H](C6CCCCC6)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Molekylvikt (g/mol) 1205.57
Formel vikt 1205.57
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death