Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ BVC vätskeaspirationssystem för cellodling
Produktkod. 12653315 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Total höjd (metrisk):
43 cm
49 cm
50 cm
Total längd (metrisk):
23 cm
25 cm
40,8 cm
Modell:
BVC Basic
BVC Basic G
BVC Control G
BVC Professional G
BVC kontroll
BVC professionell
Förpackningsstorlek:
Varje
Pluggtyp:
CEE
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total höjd (metrisk) Total längd (metrisk) Modell Förpackningsstorlek Pluggtyp
12653315 49 cm 25 cm BVC Basic Varje -
12683315 50 cm 40,8 cm BVC kontroll Varje -
12663315 43 cm 40,8 cm BVC Control G Varje CEE
12603325 43 cm 40,8 cm BVC Professional G Varje CEE
12693315 50 cm 40,8 cm BVC professionell Varje CEE
12673315 43 cm 23 cm BVC Basic G Varje -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12653315 Leverantör BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20727000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12095.00 SEK
    10493.63 SEK / Paket med 1
    Save 1601.37 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
BVC:s vätskeaspirationssystem för cellkultur är utformade för optimal vakuumkontroll, effektiv supernatantaspiration och säker hantering av biologiska vätskor.
Grundläggande, kontroll- och professionella modeller för att tillgodose dina behov av flytande aspiration.
  • 2 eller 4 l kärl för säker insamling och kassering av ditt biologiska avfall
  • Självskyddbart hydrofobt 0,2 μm biofilter skyddar pumpen eller annan vakuumförsörjning från biofarliga aerosoler
  • VacuuHandControl (VHC) håller all vätska i aspirationsslangen för den ultimata inneslutningen och rengöringsbekvämligheten
  • G-modellerna har ett 2 l glasuppsamlingskärl med rep- och fragmentskyddsbeläggning och äkta blekningsbeständighet
  • Standardversionerna inkluderar en 4 l kraftig vakuumflaska av polypropen för ökad kapacitet
  • Styr- och Professional-modeller har kraftfulla VACUUBRAND™ kemidesignade vakuumpumpar med exceptionellt lång livslängd och tillräcklig effekt för två användare
  • Strömlinjeformad design som integrerar flaska, reglage och pump (Control- och Professional-modellerna) i en labbvänlig litet utrymme
  • Snabbkopplingar levereras med standard (icke-G) Professional, men kan läggas till de andra fem modellerna
BVC Basic
  • Den strömlösa versionen, lämplig för användning med ett VACUU LAN-vakuumnätverk, centralvakuumsystem eller delad pump
  • Ger en lämplig vakuumnivå i flaskan för aspiration och stänger av anslutningen till ledningen när lämplig vakuumnivå uppnås
  • Levereras med ett stabilt och lätttvättat pulverlackerat metallstativ, 0,2 μm aerosolfilter och VacuuHandControl
  • Finns i kraftiga polypropen- eller blekbeständiga glasversioner
BVC kontroll
  • BVC Control har en kraftfull whisper-quiet VACUUBRAND kemidesignad vakuumpump, vilket eliminerar behovet av central vakuumförsörjning
  • Potentiellt biologiskt farliga material kan finnas i ett lokalt område
  • Pumpen slås på och av automatiskt vid behov när du använder VacuuHandControl som ytterligare minskar ljudnivån
  • En lättstädlig touchpanel justerar och visar vakuumnivåbrytarpunkten
  • Finns med antingen en 4 l polypropen eller 2 l blekmedelsresistent glasflaska
BVC professionell
  • Inkluderar en extern vätskenivåsensor, som fungerar utan att komma i kontakt med flaskans innehåll
  • Speciellt desinfektionsprogram tillåter aspiration av desinfektionsmedel efter att systemet stängts av för att dekontaminera VacuuHandControl
  • 4 l polypropenflaskversionen levereras med snabbkopplingar som standard
  • Den 2 l glasflaska ''blekmedelssäker'' versionen inkluderar slanghylsanslutningar; snabbkopplingar finns som tillval
Tillgängliga tillbehör:
  • Ersättningsfilter 638266
  • Ersättnings VHCpro-slang (säljs per meter, minsta beställning 3 m) 636156
  • VHCpro handkontroller (en medföljer enheten) 688061
  • VHCpro-stativ 635680
  • Spetsejektor för pipett för VHCpro 635638
  • 8-kanals adapter med spetsejektor för VHCpro 635679
  • BVC-shuttle (vagn med hjul för att underlätta åtkomst till BVC under en BSC) 696880
  • Snabbkoppling för andra användare (mellan VHCpro och flaska) 635807
  • Standardanslutning för andra användare 699943
  • Snabbkoppling (mellan flaska och pump) 635808
  • Ersättningsflaska 4 L PP (med lock) 635810
  • Ersättningsflaska 2 l glas (med lock) 635809
  • 2 l-glasflaskadapter 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 150 mbar (112 Torr)
Kontrollera Mekanisk
Fraktvikt (engelska) 6.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 2.8 kg
Inkluderar 4 l polypropenflaska, pulverbelagd metallstativ, 0,2 μm biofilter, utan ström
Modell BVC Basic
Vikt (engelska) 6.17 lb.
Vikt (metrisk) 2.8 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 0.4/0.5 cfm
Total höjd (engelska) 19,29 tum
Total höjd (metrisk) 49 cm
Total längd (engelska) 9,84 tum
Total längd (metrisk) 25 cm
Total bredd (engelska) 7,87 tum
Kapslingsklassificering IP54
Maximalt tryck 1,1 bar
För användning med (utrustning) Diafragmpump eller vakuumnätverk
Förvaringskrav -10 °C till +60 °C