Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC vätskeaspirationssystem för cellodling
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Total höjd (metrisk):
43 cm
49 cm
50 cm
Total längd (metrisk):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Modell:
BVC Basic
BVC Basic G
BVC Control G
BVC Professional G
BVC kontroll
BVC professionell
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Grundläggande, kontroll- och professionella modeller för att tillgodose dina behov av flytande aspiration.
- 2 eller 4 l kärl för säker insamling och kassering av ditt biologiska avfall
- Autoklaverbar hydrofob 0,2 μm biofilter skyddar pump eller annan vakuumförsörjning från biofarliga aerosoler
- VacuuHandControl (VHC) håller all vätska i aspirationsslangen för den ultimata inneslutningen och rengöringsbekvämligheten
- G-modellerna har ett 2 l glasuppsamlingskärl med rep- och fragmentskyddsbeläggning och äkta blekningsbeständighet
- Standardversionerna inkluderar en 4 l kraftig vakuumflaska av polypropen för ökad kapacitet
- Control- och Professional-modellerna har kraftfulla VACUUBRAND™ vakuumpumpar designade för kemikalier med exceptionellt lång livslängd och tillräckligt med kraft för två användare
- Strömlinjeformad design som integrerar flaska, reglage och pump (Control- och Professional-modellerna) i en labbvänlig litet utrymme
- Snabbkopplingar levereras med standard (icke-G) Professional, men kan läggas till de andra fem modellerna
BVC Basic
- Den strömlösa versionen, lämplig för användning med ett VACUU LAN-vakuumnätverk, centralvakuumsystem eller delad pump
- Ger en lämplig vakuumnivå i flaskan för aspiration och stänger av anslutningen till ledningen när lämplig vakuumnivå uppnås
- Levereras med ett stabilt och lättstädat pulverlackerat metallstativ, 0,2μ m aerosolfilter och VacuuHandControl
- Finns i kraftiga polypropen- eller blekbeständiga glasversioner
BVC kontroll
- BVC Control har en kraftfull, tystgående VACUUBRAND-vakuumpump med designad för kemikalier, vilket eliminerar behovet av central vakuumförsörjning
- Potentiellt biologiskt farliga material kan finnas i ett lokalt område
- Pumpen slås på och av automatiskt vid behov när du använder VacuuHandControl som ytterligare minskar ljudnivån
- En pekskärm som är lätt att rengöra justerar och indikerar växlingspunkten för vakuumnivån
- Finns med antingen en 4 l polypropen eller 2 l blekmedelsresistent glasflaska
BVC professionell
- Inkluderar en extern vätskenivåsensor, som fungerar utan att komma i kontakt med flaskans innehåll
- Speciellt desinfektionsprogram tillåter aspiration av desinfektionsmedel efter att systemet stängts av för att dekontaminera VacuuHandControl
- 4 l polypropenflaskversionen levereras med snabbkopplingar som standard
- Den 2 l glasflaska blekmedelssäker versionen inkluderar slanghylsanslutningar; snabbkopplingar finns som tillval
Tillgängliga tillbehör:
- Ersättningsfilter 638266
- Ersättnings VHCpro-slang (säljs per meter, minsta beställning 3 m) 636156
- VHCpro handkontroller (en medföljer enheten) 688061
- VHCpro-stativ 635680
- Spetsejektor för pipett för VHCpro 635638
- 8-kanals adapter med spetsejektor för VHCpro 635679
- BVC-shuttle (vagn med hjul för att underlätta åtkomst till BVC under en BSC) 696880
- Snabbkoppling för andra användare (mellan VHCpro och flaska) 635807
- Standardanslutning för andra användare 699943
- Snabbkoppling (mellan flaska och pump) 635808
- Ersättningsflaska 4 L PP (med lock) 635810
- Ersättningsflaska 2 l glas (med lock) 635809
- 2 l-glasflaskadapter 635839
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 150 mbar (112 Torr) |
| Inkluderar | 4 l polypropenflaska, extern vätskenivåsensor, CEE-kontakt, 0,2μm biofilter; |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Modell | BVC professionell |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Pluggtyp | CEE |
| Temperatur (metrisk) lagring | -10 °C till +60 °C |
| Vikt (engelska) | 16.09 lb. |
| Vikt (metrisk) | 7.3 kg |
| Temperatur (engelska) Max. | 104 °F |
| Visa mer |