Läs mer
BVT948, MedChemExpress
Produktkod. 16475837
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475837 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16475837 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100625
MedChemExpress BVT948 is a protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitor which can also inhibit several cytochrome P450 (P450) isoforms and lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A).
BVT948 is a protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitor which can also inhibit several cytochrome P450 (P450) isoforms and lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BVT948
Fysisk form Powder
CAS 39674-97-0
Färg Reddish Brown
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H11NO3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(O)=C2C(C3=C1C=CC=C3)=NC(C2(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 241.24
Formel vikt 241.24
Procent renhet 95.3%