Läs mer
BW 245C, MedChemExpress
Produktkod. 16410969
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16410969 1 mg
1 options
Produktkod. 16410969 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101987
MedChemExpress BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.
BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BW 245C
Fysisk form Solid
CAS 72814-32-5
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H32N2O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (135.70 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O)CCCCCC[C@@H](C(N1)=O)N(CC[C@H](C2CCCCC2)O)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 368.47
Formel vikt 368.47
Procent renhet 98.0%