Läs mer
BW-A 78U, MedChemExpress
Produktkod. 16420509
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16420509 1 mg 1mg
16405527 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16420509 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100118
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BW-A 78U
CAS 101155-02-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H12FN5
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 257.27
Formel vikt 257.27
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation