Läs mer
BW B70C, TRC
Produktkod. 30337187
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337187 100 mg
1 options
Produktkod. 30337187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB820010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(E)-4-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]but-3-en-2-yl]-1-hydroxyurea
CAS 134470-38-5
Molekylformel C17 H17 F N2 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym BW B70C, N-[3-[3-(4-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propen-1-yl]-N-hydroxyurea, BW-B 70C, N-[3-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxy-urea
InChI formel InChI=1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
LEDER CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(=O)N
IUPAC-namn 1-[(E)-4-[3-(4-fluorofenoxi)fenyl]men-3-en-2-yl]-1-hydroxyurea
Molekylvikt (g/mol) 316.327
Formel vikt 316.122