Läs mer
BX-912, MedChemExpress
Beskrivning
BX-912 is a direct, selective, and ATP-competitive PDK1 inhibitor (IC50=26 nM). BX-912 blocks PDK1/Akt signaling in tumor cells and inhibits the anchorage-dependent growth of a variety of tumor cell lines in culture or induces apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BX-912 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 702674-56-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23BrN8O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (212.16 mM) |
| LEDER | BrC1=C(NCCC2=CNC=N2)N=C(NC3=CC(NC(N4CCCC4)=O)=CC=C3)N=C1 |
| Visa mer |