Läs mer
BX471, MedChemExpress
Beskrivning
BX471 (ZK-811752) is an orally active, potent and selective non-peptide CCR1 antagonist with a Ki of 1 nM, and exhibits 250-fold selectivity for CCR1 over CCR2, CCR5 and CXCR4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BX471 |
| CAS | 217645-70-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24ClFN4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ZK-811752 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.94 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | O=C(N)NC1=CC(Cl)=CC=C1OCC(N2[C@H](C)CN(CC3=CC=C(F)C=C3)CC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.89 |
| Visa mer |