Läs mer
BX517, MedChemExpress
Description
BX517 is a potent and selective inhibitor of PDK1 with IC50 of 6 nM.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | BX517 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 850717-64-5 |
| Färg | Deep Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (95.64 mM) |
| LEDER | NC(NC1=CC=C(NC(/C2=C(C)\C3=CC=CN3)=O)C2=C1)=O |
| Show More |