missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BX795, MedChemExpress

Produktkod. 16442936
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16442936

Brand: Medchem Express HY10514

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BX795 is a potent and selective inhibitor of PDK1, with an IC50 of 6 nM. BX795 is also a potent and relatively specific inhibitor of TBK1 and IKKɛ, with an IC50 of 6 and 41 nM, respectively. BX795 blocks phosphorylation of S6K1, Akt, PKCδ, and GSK3β, and has lower selectivity over PKA, PKC, c-Kit, GSK3β etc. BX795 modulates autophagy.

BX795 is a potent and selective inhibitor of PDK1, with an IC50 of 6 nM. BX795 is also a potent and relatively specific inhibitor of TBK1 and IKKɛ, with an IC50 of 6 and 41 nM, respectively. BX795 blocks phosphorylation of S6K1, Akt, PKCδ, and GSK3β, and has lower selectivity over PKA, PKC, c-Kit, GSK3β etc. BX795 modulates autophagy.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BX795
Fysisk form Solid
CAS 702675-74-9
Färg Light Gray
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26IN7O2S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (56.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCCCNC1=C(C=NC(NC2=CC=CC(NC(N3CCCC3)=O)=C2)=N1)I)C4=CC=CS4
Molekylvikt (g/mol) 591.47
Formel vikt 591.47
Procent renhet 98.93%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.