missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Bz 423

Beskrivning
Bz 423 is an ATP synthase inhibitor (IC50 ~5 μM). Binds the oligomycin sensitivity conferring protein (OSCP) component of mitochondrial F1F0-ATPase in vitro resulting in generation of superoxide and apoptosis. Kills primary B and T cell in mice in vivo. Suppresses autoimmunity and prolongs survival in mouse lupus model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Chloro-1,3-dihydro-5-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-(2-naphthalenylmethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| CAS | 216691-95-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Molekylformel | C27H21ClN2O2 |
| Formel vikt | 440.92 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
For Research Use Only.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?