Läs mer
Thermo Scientific™ Bz dA Phosphoramidite
Produktkod. 18094050 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18094050 1 g
17967192 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18094050 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27173004
 Begränsad artikel
I lager
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
DNA-fosforamiditer med standardbasskydd säkerställer en hög nivå av kvalitet och tillförlitlighet för oligonukleotidsyntes.
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. ''Standard Grade''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
• Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N6-bensoyl-2'-deoxiadenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
• Molekylformel: C47H52N7O7P​​​
• Bas: dA
•Basskydd: Bz
•Formelvikt: 857,95 g/mol
•CAS-nummer: 98796-53-3
•HPLC-renhet:≥ 98,0 %
•31P NMR Renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp Bz-dA CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxiadenosin (dA)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.