Läs mer
Thermo Scientific™ Bz-dA Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaska
Produktkod. 17957192 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
17957192 2 g
1 options
Produktkod. 17957192 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27173013
 Begränsad artikel
I lager
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. ''Standard Grade''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta MerMade Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn : 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N6-bensoyl-2'-deoxiadenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 47 H 52 N 7 O 7
•P Basskydd: Bz
•Formelvikt: 857,95 g/mol
•CAS-nummer: 98796-53-3
•HPLC-renhet:≥ 98,0 %
•31P NMR Renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp Bz-dA CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxiadenosin (dA)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 2 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver