Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-dA Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Produktkod. 17977102 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
17977102 10 g
1 options
Produktkod. 17977102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27203014
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. De TheraPure varumärke anger en högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den högsta strängheten av högdefinitionsanalyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler. Idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 250 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta MerMade Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N6-bensoyl-2'-deoxiadenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C47H52N7O7P​​​
• Bas: dA
•Basskydd: Bz
•Formelvikt: 857,95 g/mol
•CAS-nummer: 98796-53-3
•HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01%; Enstaka kritisk förorening≤ 0,3%; Förekomst av dC-, dG- eller T-föroreningar≤ 0,03 %
•31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm: ≤0,3%; Inga toppar över 170 ppm; HMT orenhet (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp Bz-dA CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxiadenosin (dA)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 10 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver