Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-dA Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. p-7180702 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
2 g
Produktkod. 30054443
Brand: Thermo Scientific™ 27203012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
Bz-dA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyadenosin (dA) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. De TheraPure varumärke anger en högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den högsta strängheten av högdefinitionsanalyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler. Idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 60 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N6-bensoyl-2'-deoxiadenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 47 H 52 N 7 O 7 P
Bas: dA
Basskydd: Bz
Formelvikt: 857,95 g/mol
CAS-nummer: 98796-53-3
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet≤ 0,01%; Enstaka kritisk förorening≤ 0,3%; Förekomst av dC-, dG- eller T-föroreningar≤ 0,03 %
31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm: ≤0,3%; Inga toppar över 170 ppm; HMT orenhet (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp Bz-dA CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxiadenosin (dA)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver