Läs mer
Thermo Scientific™ Bz-dC Phosphoramidite
Produktkod. 17927122 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 17927122
Brand: Thermo Scientific™ 27173205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bz-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
DNA-fosforamiditer med standardbasskydd säkerställer en hög nivå av kvalitet och tillförlitlighet för oligonukleotidsyntes.
Bz-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. ''Standard Grade''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-bensoyl-2'-deoxicytidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 46 H 52 N 5 O 8 P
Bas: dC
Basskydd: Bz
Formelvikt: 833,93 g/mol
CAS-nummer: 102212-98-6
HPLC-renhet:≥ 98,0 %
31P NMR Renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp Bz-dC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxycytidin (dC)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 5 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver