Läs mer
TheraPure™ Bz-dC Phosphoramidite , 20-400 finish flaska
Produktkod. 30054600 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Produktkod. Kvantitet
30054600 1 flaska
1 options
Produktkod. 30054600 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 27203284
Bz-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. De TheraPure varumärke anger en högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den högsta strängheten av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler. Idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 60 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta Expedite Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Funktioner
  • Fullständigt kemiskt namn —5'-O-(4,4'-Dimetoxitrityl)-N4-bensoyl-2'-deoxicytidin-3'-O-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel —C 46 H 52 N 5 O 8 P
  • Bas —dC
  • Basskydd —Bz
  • Formelvikt —833,93 g/mol
  • CAS-nummer —102212-98-6
  • HPLC-renhet —≥99%; M-11 Orenhet≤ 0,01%; Enstaka kritisk förorening≤ 0,3%; Förekomst av dA-, dG- eller T-föroreningar≤ 0,03 %
  • 31P NMR Renhet —≥99%; Summan av icke-primära toppar vid 140-152 ppm: ≤0,3%; Inga toppar över 170 ppm; HMT orenhet (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Pulver
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp Bz-dC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxycytidin (dC)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 flaska
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp DNA
Produktlinje TheraPure