Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite , 28-400 finish flaska
Produktkod. 17957132 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
17957132 2 g
1 options
Produktkod. 17957132 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27190313
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bz-rA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
Bz-rA CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda RNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 28-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta MerMade Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N6-bensoyl-2'-0-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-adenosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 53 H 66 N 7 O 8 PSi
Bas: rA
Basskydd: Bz
Formelvikt: 988,2 g/mol
CAS-nummer: 104992-55-4
HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet: ≤0,01 %
31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enskild PIII-förorening> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MerMade synthesizers
Produkttyp Bz-rA CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Adenosin (A)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 2 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver