Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-rA Phosphoramidite , serumflaska
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Bz-rA CEP är en fosforamidit som innehåller 5' DMT och nukleosiden adenosin (A) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning vid oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper som är särskilt utformade för att skydda RNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fulllängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för snabbare avskydd och längre oligonukleotidsyntes. Varumärket TheraPure betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklat med största stränghet i högupplöst analys och noggrant kontrollerade orenhetersprofiler och därmed idealiskt för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensflaska med en Serum Vial-hals, som är kompatibel med de flesta ABI System| AKTA Systems av oligonukleotidsyntetisatorer.
Funktioner:
- HPLC-renhet: ≥99 %
- M-11-förorening: ≤0,01 %
- 31P NMR-renhet: ≥99 %
- Summan av icke-primära toppar i intervallet 140–152 ppm: ≤0,5 %
- Ingen enskild PIII-förorening >0,3 %
Spezifikation
Spezifikation
| 31P NMR renhet | ≥99 % |
| Formatera | Bärnstensfärgad flaska (serumflaska med halsen) |
| För användning med (utrustning) | AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers |
| Beskrivning | Sockel: rA Sockelskydd: Bz |
| Molekylvikt (g/mol) | 988,2 g/mol |
| Produkttyp | Bz-rA CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Adenosin (A) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | ≥99 % (HPLC) |
| Mehr anzeigen |