missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ C 021 dihydrochloride

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
C 021 dihydrochloride is a potent CCR4 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 0.14 and 0.039 μM for inhibition of chemotaxis in human and mouse respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1784252-84-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | C 021 dihydrochloride |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 540.57 |
| Inhibitorer | C 021 dihydrochloride |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering