Läs mer
Cytiva C 10/10 kolumn
Produktkod. 10221110 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10221110
Brand: Cytiva 19503501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomiska tomma kolonner lämpliga för lågtrycksvätskekromatografi och gravitationsmatning vid lägre volymer som vanligtvis används i forskningsskala.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 10 mm
För användning med Lågtrycksvätskekromatografi
Inkluderar Polyetenrör (1 mm ID), sängstödskärmar, Snap-On Nätringar och instruktioner
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Diameter (metrisk) 10 mm