Läs mer
C-176, MedChemExpress
Produktkod. 16494728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494728 10 mg -
16457447 5 mg 5mg
16451017 50 mg -
16415556 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494728 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112906
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
C-176 is a strong and covalent mouse STING inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C-176
CAS 314054-00-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H7IN2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (174.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)NC2=CC=C(I)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 358.09
Formel vikt 358.09
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation