Läs mer
Hamilton™ C-18 Guard Cartridge Starter Kit
Produktkod. 11573384
Change view
Längd (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11573384 20 mm Varje
1 options
Produktkod. 11573384 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 79137
Beräknad leverans: 03-09-2026
Specifikationer
Partikelstorlek 10 μm
Längd (metrisk) 20 mm
Max. Tryck 5000 psi
Typ Pipettstartsats
Diameter (metrisk) Inre 4.6 mm
Inkluderar 1 hållare, 1 patron
Stationär fas HxSil C18
Material Rostfritt stål
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolumnformat Skyddskassettsats
Kolumntyp HPLC-vakt omvänd faskolonn