Läs mer
C-276 folie, 0,2 mm (0,008 tum) tjock, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421947
Change view
Kvantitet:
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421947 100 x 100 mm Varje
1 options
Produktkod. 15421947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043994.GH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Höghållfast, korrosionsbeständig legering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C-276 foil
Namnnotering 0,2 mm tjock
Kvantitet 100 x 100 mm
Form Florett
MDL-nummer MFCD00801065
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.