Läs mer
Ekastu Safety™ C 607/Selecta-modell helmask
Produktkod. 10396071
Change view
Anslutningstyp:
Standardgänga
Produktkod. Anslutningstyp
10396071 Standardgänga
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10396071 Leverantör Ekastu Safety™ Leverantörsnummer 466611
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Anti-repa, anti-imning, icke-reflekterande och distorsionsfri polykarbonatvisir med stort synfält. EKASTU Safety™ C 607/Selecta Model Full Face Mask är tillverkad av icke-irriterande EPDM och inkluderar standardgängning enligt DIN EN 148-1.
  • Repskyddande, anti-imning, icke-reflekterande och distorsionsfritt polykarbonatvisir med mycket stort synfält
  • Ultimat komfortnivå genom ergonomisk konstruktion och design
  • Ansiktsstycket består av icke-irriterande EPDM som är motståndskraftigt mot åldrande och garanterar utmärkt mekanisk och kemisk resistens
  • 5-punkts sele låser masken snabbt och säkert på plats
  • Med standardgänganslutning DIN EN 148-1
  • 2 Nedkylningsventiler för utandning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 148-2
Anslutningstyp Standardgänga
Designtyp Ergonomi
Material Polykarbonat, EPDM
Produkttyp Helmasken
Selestil 5-punkts
Material (ansiktsskärm) Polykarbonat
Material (lins) Polykarbonat
Kvantitet 1 st.
Vikt (metrisk) 520 g