Läs mer
C-7280948, MedChemExpress
Beskrivning
C-7280948 is a selective and potent protein methyltransferase1 (PRMT1) inhibitor with an IC50 value of 12.75 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C-7280948 |
| CAS | 587850-67-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H16N2O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 38 mg/mL (137.51 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NCCC2=CC=CC=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.35 |
| Formel vikt | 276.35 |
| Visa mer |