missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

C 87, MedChemExpress

Produktkod. 16492636
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492636 25 mg 25mg
16449696 50 mg -
16445877 5 mg -
16434436 100 mg 100mg
16403148 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100735

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress C 87 is a novel small-molecule TNFα inhibitor; potently inhibits TNFα-induced cytotoxicity with an IC50 of 8.73 μM.

C 87 is a novel small-molecule TNFα inhibitor

Specifikationer

Kemiskt namn eller material C 87
Fysisk form Solid
CAS 332420-90-3
Färg Orange
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H15ClN6O3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 5.05 mg/mL (10.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=CS1)N=C/3C4=CC=CC=C4)C3=N\NC5=CC=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C5
Molekylvikt (g/mol) 502.93
Formel vikt 502.93
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.