Läs mer
[c]-Benzocarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [c]-Benzocarbazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11N/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10,17H |
| Formel vikt | 217.0891 |