Läs mer
Cytiva C kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
16 mm
26 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
400 mm
700 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kolumner finns i tre diametrar och flera längder.
- Kompatibel med en mängd olika bulkmedia.
- Flödesadaptrar finns tillgängliga för var och en av pelardiametrarna för att tillåta optimala bäddhöjder för varje applikation, liksom termostatmantel för exakt temperaturkontroll.
- Packningsbehållare för varje kolonndiameter optimerar packningsförhållandena.
- C-kolonner levereras med polyetenslang (1,0 mm ID, 2 m i längd), sängstödskärmar, nätringar som kan snäppas på och instruktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | C kromatografikolonner |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Höjd (metrisk) | 700 mm |
| Inkluderar | Polyetenslang (1,0 mm ID, 2 m längd), sängstödsskärmar, nätringar som kan snäppas på och instruktioner |
| Material | Borsilikatglas |
| Max. Tryck | 14psi (1 bar) |
| Typ av stöd | Nätstöd av polyamid/polypropen |
| Kolumntyp | Tom kromatografikolumn |
| För användning med (applikation) | Lågtrycks- eller gravitationsmatade separationer |