Läs mer
C-Desmethyl Atenolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C-Desmethyl Atenolol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-2-15-8-11(16)9-18-12-5-3-10(4-6-12)7-13(14)17/h3-6,11,15-16H,2,7-9H2,1H3,(H2,14,17) |
| Formel vikt | 252.1474 |