Läs mer
C-Desmetylmetoprolol, TRC
Produktkod. 30364393
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364393 100 mg
30350902 10 mg
30354926 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD292068100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109632-08-8
Molekylformel C14 H23 N O3
Molekylvikt (g/mol) 253.34
Synonym (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP)
IUPAC-namn 1-(etylamino)-3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]propan-2-ol
LEDER CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
Formel vikt 253.1678