Läs mer
C-DIM12, MedChemExpress
Produktkod. 16493857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493857 50 mg 50mg
16473696 25 mg -
16467918 10 mg -
16437726 100 mg -
16431296 200 mg -
16410388 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16493857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19808
MedChemExpress C-DIM12 is a synthetic Nurr1 activaor induces Nurr1 and DA gene expression in cell lines and primary neurons.
C-DIM12 is a synthetic Nurr1 activaor induces Nurr1 and DA gene expression in cell lines and primary neurons.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C-DIM12
Fysisk form Solid
CAS 178946-89-9
Färg Brown
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H17ClN2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.23 mM)
LEDER ClC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 356.85
Formel vikt 356.85
Procent renhet 96.61%